Merck
ENA321763418
Enamine
5-bromo-3-(pyrrolidine-1-sulfonyl)pyridin-2-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.18
Numer MDL:
Iupac Name
5-bromo-3-(1-pyrrolidinylsulfonyl)-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C9H12BrN3O2S/c10-7-5-8(9(11)12-6-7)16(14,15)13-3-1-2-4-13/h5-6H,1-4H2,(H2,11,12)
Klucz InChI
REGMSELTKFOMKU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75131
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75131