Merck
ENA321763273
Enamine
6-nitro-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-4-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.17
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
6-nitro-2-oxo-1,2-dihydro-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6N2O5/c13-9-4-7(10(14)15)6-3-5(12(16)17)1-2-8(6)11-9/h1-4H,(H,11,13)(H,14,15)
Klucz InChI
YCUYSGICYXXUHR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74869
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74869
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)