Merck
ENA321762978
Enamine
1-(pentane-1-sulfonyl)piperazine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.8
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
1-(pentylsulfonyl)piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H20N2O2S.ClH/c1-2-3-4-9-14(12,13)11-7-5-10-6-8-11;/h10H,2-9H2,1H3;1H
Klucz InChI
DFCDSOOUZKVUHV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74331
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74331
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)