Merck
ENA321762702
Enamine
1-[4-(2-methylpropoxy)phenyl]cyclopentane-1-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.35
Numer MDL:
Iupac Name
1-(4-isobutoxyphenyl)cyclopentanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C16H22O3/c1-12(2)11-19-14-7-5-13(6-8-14)16(15(17)18)9-3-4-10-16/h5-8,12H,3-4,9-11H2,1-2H3,(H,17,18)
Klucz InChI
XJTJBBONENYCBT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74274
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74274
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)