Merck
ENA321762010
Enamine
cyclopentyl(4-fluorophenyl)methanamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.26
Numer MDL:
Iupac Name
cyclopentyl(4-fluorophenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C12H16FN/c13-11-7-5-10(6-8-11)12(14)9-3-1-2-4-9/h5-9,12H,1-4,14H2
Klucz InChI
NTNLGQWPYJTABN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58093
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58093
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)