Merck
ENA321762009
Enamine
(5-chloro-2-methoxyphenyl)methanamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.63
Numer MDL:
Iupac Name
(5-chloro-2-methoxyphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H10ClNO/c1-11-8-3-2-7(9)4-6(8)5-10/h2-4H,5,10H2,1H3
Klucz InChI
GIGGUFCYUVFLJZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58087
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58087
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)