Merck
ENA321761865
Enamine
2-[4-methoxy-3-(methylsulfanyl)phenyl]acetonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.27
Numer MDL:
Iupac Name
[4-methoxy-3-(methylsulfanyl)phenyl]acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H11NOS/c1-12-9-4-3-8(5-6-11)7-10(9)13-2/h3-4,7H,5H2,1-2H3
Klucz InChI
CIYDICDGNXZBIR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73613
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73613
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)