Merck
ENA313839306
Enamine
4-(3-chlorophenoxy)benzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
303.17
Numer MDL:
Iupac Name
4-(3-chlorophenoxy)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C12H8Cl2O3S/c13-9-2-1-3-11(8-9)17-10-4-6-12(7-5-10)18(14,15)16/h1-8H
Klucz InChI
JNMIOFCTTBBMJG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72956
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72956
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)