Merck
ENA313839183
Enamine
3-[(benzenesulfonyl)methyl]aniline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.32
Numer MDL:
Iupac Name
3-[(phenylsulfonyl)methyl]aniline
Inchi Code
1S/C13H13NO2S/c14-12-6-4-5-11(9-12)10-17(15,16)13-7-2-1-3-8-13/h1-9H,10,14H2
Klucz InChI
HBPCCGVNCORBGU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72716
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72716
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)