Merck
ENA313839177
Enamine
2-(4-methylbenzoyl)pyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.24
Numer MDL:
mp
43-45
Iupac Name
(4-methylphenyl)(2-pyridinyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H11NO/c1-10-5-7-11(8-6-10)13(15)12-4-2-3-9-14-12/h2-9H,1H3
Klucz InChI
BHDAKOZHMSQCFH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72709
Melting Point
43-45
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72709
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)