Merck
ENA313839064
Enamine
N-cyclopentyl-N,2-diphenylacetamide
Wybierz wielkość
100 MG
658,80 zł
250 MG
846,00 zł
500 MG
1419,30 zł
1 G
1945,80 zł
2.5 G
3618,90 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-73130-100MG
658,80 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
658,80 zł
250 MG
846,00 zł
500 MG
1419,30 zł
1 G
1945,80 zł
2.5 G
3618,90 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
279.38
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-73130-100MG
658,80 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
N-cyclopentyl-N,2-diphenylacetamide
Inchi Code
1S/C19H21NO/c21-19(15-16-9-3-1-4-10-16)20(18-13-7-8-14-18)17-11-5-2-6-12-17/h1-6,9-12,18H,7-8,13-15H2
Klucz InChI
NEQQEOCMGGVHQI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73130
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73130
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)