Merck
ENA311760848
Enamine
(2-chloro-4-fluorophenyl)(4-methylphenyl)methanamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.72
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
(2-chloro-4-fluorophenyl)(4-methylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C14H13ClFN/c1-9-2-4-10(5-3-9)14(17)12-7-6-11(16)8-13(12)15/h2-8,14H,17H2,1H3
Klucz InChI
LHJDDAZELIIHFJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72516
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72516
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)