Merck
ENA311760699
Enamine
3-amino-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.16
Numer MDL:
Iupac Name
3-amino-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H8F3NO3/c10-9(11,12)4-16-7-2-1-5(8(14)15)3-6(7)13/h1-3H,4,13H2,(H,14,15)
Klucz InChI
VUNBQAMLJWERBW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72248
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72248
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)