Merck
ENA311760692
Enamine
1-{3-[(azepan-1-yl)methyl]-4-hydroxyphenyl}ethan-1-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.34
Numer MDL:
Iupac Name
1-[3-(1-azepanylmethyl)-4-hydroxyphenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C15H21NO2/c1-12(17)13-6-7-15(18)14(10-13)11-16-8-4-2-3-5-9-16/h6-7,10,18H,2-5,8-9,11H2,1H3
Klucz InChI
FKIXZQZCCCURAH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71656
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71656
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)