Merck
ENA311760325
Enamine
[(4-chlorophenyl)methyl][2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl]amine dihydrochloride
Wybierz wielkość
100 MG
781,65 zł
250 MG
1033,20 zł
500 MG
1787,85 zł
1 G
2343,60 zł
2.5 G
4396,95 zł
5 G
6421,05 zł
10 G
9416,25 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-72041-100MG
781,65 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
781,65 zł
250 MG
1033,20 zł
500 MG
1787,85 zł
1 G
2343,60 zł
2.5 G
4396,95 zł
5 G
6421,05 zł
10 G
9416,25 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
311.68
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-72041-100MG
781,65 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
mp
237-240
Iupac Name
N-(4-chlorobenzyl)-2-(1-pyrrolidinyl)ethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19ClN2.2ClH/c14-13-5-3-12(4-6-13)11-15-7-10-16-8-1-2-9-16;;/h3-6,15H,1-2,7-11H2;2*1H
Klucz InChI
ZQIYFXWOMKTQCJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72041
Melting Point
237-240
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72041
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)