Merck
ENA311760299
Enamine
4-[4-(propan-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]piperidine dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.2
Numer MDL:
Iupac Name
4-(4-isopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)piperidine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H18N4.2ClH/c1-8(2)14-7-12-13-10(14)9-3-5-11-6-4-9;;/h7-9,11H,3-6H2,1-2H3;2*1H
Klucz InChI
VETFLMZSJIMTIU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71834
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71834
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)