Merck
ENA311759915
Enamine
cyclopentanecarboximidamide hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.64
Numer MDL:
Iupac Name
cyclopentanecarboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12N2.ClH/c7-6(8)5-3-1-2-4-5;/h1-4,7-8H2;1H
Klucz InChI
MSVFNFDDNLTGSN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71508
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71508
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)