Merck
ENA311759910
Enamine
2-methyl-2-[4-(2-methylpropoxy)phenyl]propan-1-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.34
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-(4-isobutoxyphenyl)-2-methyl-1-propanamine
Inchi Code
1S/C14H23NO/c1-11(2)9-16-13-7-5-12(6-8-13)14(3,4)10-15/h5-8,11H,9-10,15H2,1-4H3
Klucz InChI
DPBVXGYIBZPQRV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71501
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71501
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)