Merck
ENA311759852
Enamine
5-[(4-methylpiperidin-1-yl)sulfonyl]thiophene-2-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
289.38
Numer MDL:
Iupac Name
5-[(4-methyl-1-piperidinyl)sulfonyl]-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H15NO4S2/c1-8-4-6-12(7-5-8)18(15,16)10-3-2-9(17-10)11(13)14/h2-3,8H,4-7H2,1H3,(H,13,14)
Klucz InChI
LJLXIBYAFITSNA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71430
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71430
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)