Merck
ENA311759751
Enamine
3-[(2,2-dimethylpropyl)amino]propan-1-ol
Wybierz wielkość
100 MG
571,05 zł
250 MG
717,30 zł
500 MG
1173,60 zł
1 G
1629,90 zł
2.5 G
2998,80 zł
5 G
4338,45 zł
10 G
6333,30 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-71269-100MG
571,05 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
571,05 zł
250 MG
717,30 zł
500 MG
1173,60 zł
1 G
1629,90 zł
2.5 G
2998,80 zł
5 G
4338,45 zł
10 G
6333,30 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.24
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-71269-100MG
571,05 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
3-(neopentylamino)-1-propanol
Inchi Code
1S/C8H19NO/c1-8(2,3)7-9-5-4-6-10/h9-10H,4-7H2,1-3H3
Klucz InChI
UYQWOMSXSLHMSJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71269
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71269
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)