Merck
ENA311759605
Enamine
4-(cyclohexylamino)phenol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.27
Numer MDL:
Iupac Name
4-(cyclohexylamino)phenol
Inchi Code
1S/C12H17NO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10/h6-10,13-14H,1-5H2
Klucz InChI
ZWNKVPHOSQGNRP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70659
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70659
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)