Merck
ENA311759391
Enamine
2-(1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-2-yl)propan-1-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.29
Numer MDL:
Iupac Name
2-(3,4-dihydro-2(1H)-isoquinolinyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C12H18N2/c1-10(8-13)14-7-6-11-4-2-3-5-12(11)9-14/h2-5,10H,6-9,13H2,1H3
Klucz InChI
UJWSUHSIWKEFHM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57776
Piktogramy
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57776
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)