Merck
ENA311759198
Enamine
2-cyclopropyl-4-(dimethoxymethyl)pyrimidine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.23
Numer MDL:
Iupac Name
2-cyclopropyl-4-(dimethoxymethyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c1-13-10(14-2)8-5-6-11-9(12-8)7-3-4-7/h5-7,10H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
BAXOPTJKEYXLCH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69960
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69960
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)