Merck
ENA311759084
Enamine
[(4-fluoro-3-methylphenyl)(pyridin-3-yl)methyl](propyl)amine dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
331.26
Numer MDL:
Iupac Name
N-[(4-fluoro-3-methylphenyl)(3-pyridinyl)methyl]-1-propanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C16H19FN2.2ClH/c1-3-8-19-16(14-5-4-9-18-11-14)13-6-7-15(17)12(2)10-13;;/h4-7,9-11,16,19H,3,8H2,1-2H3;2*1H
Klucz InChI
BJMOMZABFHRAMH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70620
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70620
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)