Merck
ENA308584992
Enamine
1,6-dimethyl-1,4-diazepane
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.22
Numer MDL:
Iupac Name
1,6-dimethyl-1,4-diazepane
Inchi Code
1S/C7H16N2/c1-7-5-8-3-4-9(2)6-7/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
SFCRWIPFNLBDHS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69193
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69193
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)