Merck
ENA308584772
Enamine
2-[(2,4-dichlorophenyl)amino]propanoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.08
Numer MDL:
mp
148-149
Iupac Name
2-(2,4-dichloroanilino)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H9Cl2NO2/c1-5(9(13)14)12-8-3-2-6(10)4-7(8)11/h2-5,12H,1H3,(H,13,14)
Klucz InChI
JNLZQDCKJDMRPL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
92
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69623
Melting Point
148-149
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69623
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)