Merck
ENA308584658
Enamine
5,5-dimethylhexanoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.21
Numer MDL:
mp
35-36
Iupac Name
5,5-dimethylhexanoic acid
Inchi Code
1S/C8H16O2/c1-8(2,3)6-4-5-7(9)10/h4-6H2,1-3H3,(H,9,10)
Klucz InChI
VBHRLSQLJDHSCO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69439
Melting Point
35-36
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69439
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)