Merck
ENA308583986
Enamine
3,3,3-trifluoro-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-one
Wybierz wielkość
100 MG
1123,20 zł
250 MG
1608,75 zł
500 MG
2667,60 zł
1 G
3416,40 zł
2.5 G
6698,25 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-68823-100MG
1123,20 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1123,20 zł
250 MG
1608,75 zł
500 MG
2667,60 zł
1 G
3416,40 zł
2.5 G
6698,25 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.18
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-68823-100MG
1123,20 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
mp
41-42
Iupac Name
3,3,3-trifluoro-1-(4-methoxyphenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C10H9F3O2/c1-15-8-4-2-7(3-5-8)9(14)6-10(11,12)13/h2-5H,6H2,1H3
Klucz InChI
GOFCPSIUECQOSH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68823
Melting Point
41-42
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68823
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)