Merck
ENA308583316
Enamine
(1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-yl)methanamine dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.16
Numer MDL:
Iupac Name
1,2,3,4-tetrahydro-2-quinolinylmethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2.2ClH/c11-7-9-6-5-8-3-1-2-4-10(8)12-9;;/h1-4,9,12H,5-7,11H2;2*1H
Klucz InChI
RYXGGDJFFDBBLL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69046
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69046
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)