Merck
ENA300792255
Enamine
ethyl 3-[(4-methoxyphenyl)methoxy]propanoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.28
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 3-[(4-methoxybenzyl)oxy]propanoate
Inchi Code
1S/C13H18O4/c1-3-17-13(14)8-9-16-10-11-4-6-12(15-2)7-5-11/h4-7H,3,8-10H2,1-2H3
Klucz InChI
SDERCAFEELAFRR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67250
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67250
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)