Merck
ENA300792190
Enamine
5-acetamido-2-methanesulfonamidobenzoic acid
Wybierz wielkość
100 MG
758,25 zł
250 MG
998,10 zł
500 MG
1454,40 zł
1 G
1805,40 zł
2.5 G
3355,65 zł
5 G
4859,10 zł
10 G
7111,35 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-67405-100MG
758,25 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
758,25 zł
250 MG
998,10 zł
500 MG
1454,40 zł
1 G
1805,40 zł
2.5 G
3355,65 zł
5 G
4859,10 zł
10 G
7111,35 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.28
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-67405-100MG
758,25 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
5-(acetylamino)-2-[(methylsulfonyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H12N2O5S/c1-6(13)11-7-3-4-9(12-18(2,16)17)8(5-7)10(14)15/h3-5,12H,1-2H3,(H,11,13)(H,14,15)
Klucz InChI
VQEJIWHHKQFWPB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67405
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67405
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)