Merck
ENA300792020
Enamine
4-(propane-2-sulfonamido)benzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.28
Numer MDL:
Iupac Name
4-[(isopropylsulfonyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H13NO4S/c1-7(2)16(14,15)11-9-5-3-8(4-6-9)10(12)13/h3-7,11H,1-2H3,(H,12,13)
Klucz InChI
YSHCMQHKKPQZHE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67674
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67674
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)