Kluczowe dokumenty
ENA300791211
Enamine
3-(2-chlorophenyl)but-2-enoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.63
mp
101-103
Iupac Name
(2E)-3-(2-chlorophenyl)-2-butenoic acid
Inchi Code
1S/C10H9ClO2/c1-7(6-10(12)13)8-4-2-3-5-9(8)11/h2-6H,1H3,(H,12,13)/b7-6+
Klucz InChI
MPYCDNZCWADMHD-VOTSOKGWSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66514
Melting Point
101-103
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66514
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)