Merck
ENA300790965
Enamine
methyl 4-(4-oxopiperidin-1-yl)butanoate
Wybierz wielkość
100 MG
456,30 zł
250 MG
643,50 zł
500 MG
1216,80 zł
1 G
1743,30 zł
2.5 G
3416,40 zł
5 G
5060,25 zł
10 G
7505,55 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-66068-100MG
456,30 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
456,30 zł
250 MG
643,50 zł
500 MG
1216,80 zł
1 G
1743,30 zł
2.5 G
3416,40 zł
5 G
5060,25 zł
10 G
7505,55 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.25
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-66068-100MG
456,30 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
methyl 4-(4-oxo-1-piperidinyl)butanoate
Inchi Code
1S/C10H17NO3/c1-14-10(13)3-2-6-11-7-4-9(12)5-8-11/h2-8H2,1H3
Klucz InChI
DSSOBYZLFQUGCR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66068
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66068
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)