Merck
ENA300790904
Enamine
1-benzoyl-N-methylpiperidin-4-amine
Wybierz wielkość
100 MG
544,05 zł
250 MG
789,75 zł
500 MG
1503,45 zł
1 G
2065,05 zł
2.5 G
4048,20 zł
5 G
5984,55 zł
10 G
8874,45 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-65948-100MG
544,05 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
544,05 zł
250 MG
789,75 zł
500 MG
1503,45 zł
1 G
2065,05 zł
2.5 G
4048,20 zł
5 G
5984,55 zł
10 G
8874,45 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.3
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-65948-100MG
544,05 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
1-benzoyl-N-methyl-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C13H18N2O/c1-14-12-7-9-15(10-8-12)13(16)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,12,14H,7-10H2,1H3
Klucz InChI
FJOZONKRMICPLS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65948
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65948
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)