Merck
ENA300790881
Enamine
4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]butan-2-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.2
Numer MDL:
Iupac Name
4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-butanone
Inchi Code
1S/C11H11F3O/c1-8(15)2-3-9-4-6-10(7-5-9)11(12,13)14/h4-7H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
YWQOPLJHSOZSAT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65781
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65781
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)