Merck
ENA300790872
Enamine
(3-isothiocyanato-2,2-dimethylpropyl)dimethylamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.29
Numer MDL:
Iupac Name
N-(3-isothiocyanato-2,2-dimethylpropyl)-N,N-dimethylamine
Inchi Code
1S/C8H16N2S/c1-8(2,5-9-7-11)6-10(3)4/h5-6H2,1-4H3
Klucz InChI
CXMXFACHOSRRHN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65680
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65680
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)