Merck
ENA296275463
Enamine
1-[(3-aminophenyl)methyl]-1,2-dihydropyridin-2-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.24
Numer MDL:
mp
133-134
Iupac Name
1-(3-aminobenzyl)-2(1H)-pyridinone
Inchi Code
1S/C12H12N2O/c13-11-5-3-4-10(8-11)9-14-7-2-1-6-12(14)15/h1-8H,9,13H2
Klucz InChI
IRWBZMWYZZXIEH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65743
Melting Point
133-134
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65743
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)