Merck
ENA296275299
Enamine
2,4-dichloro-1-(2-isothiocyanatoethyl)benzene
Wybierz wielkość
100 MG
658,80 zł
250 MG
846,00 zł
500 MG
1419,30 zł
1 G
1945,80 zł
2.5 G
3618,90 zł
5 G
5262,75 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-65467-100MG
658,80 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
658,80 zł
250 MG
846,00 zł
500 MG
1419,30 zł
1 G
1945,80 zł
2.5 G
3618,90 zł
5 G
5262,75 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.13
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-65467-100MG
658,80 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
2,4-dichloro-1-(2-isothiocyanatoethyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H7Cl2NS/c10-8-2-1-7(9(11)5-8)3-4-12-6-13/h1-2,5H,3-4H2
Klucz InChI
LDDSGQQPUHCKKC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65467
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65467
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)