Merck
ENA296274863
Enamine
ethyl 3-[5-(4-chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]propanoate
Wybierz wielkość
100 MG
658,80 zł
250 MG
846,00 zł
500 MG
1419,30 zł
1 G
1945,80 zł
2.5 G
3618,90 zł
5 G
5262,75 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-65273-100MG
658,80 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
658,80 zł
250 MG
846,00 zł
500 MG
1419,30 zł
1 G
1945,80 zł
2.5 G
3618,90 zł
5 G
5262,75 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.71
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-65273-100MG
658,80 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
ethyl 3-[5-(4-chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]propanoate
Inchi Code
1S/C13H13ClN2O3/c1-2-18-12(17)8-7-11-15-16-13(19-11)9-3-5-10(14)6-4-9/h3-6H,2,7-8H2,1H3
Klucz InChI
VFCLZKCTZSQYSJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65273
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65273
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)