Merck
ENA295068901
Enamine
3-cyclopropyl-6-(furan-2-yl)-[1,2]oxazolo[5,4-b]pyridine-4-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.24
Numer MDL:
Iupac Name
3-cyclopropyl-6-(2-furyl)isoxazolo[5,4-b]pyridine-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H10N2O4/c17-14(18)8-6-9(10-2-1-5-19-10)15-13-11(8)12(16-20-13)7-3-4-7/h1-2,5-7H,3-4H2,(H,17,18)
Klucz InChI
FFKRFNUJZCSFIU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54964
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54964
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)