Merck
ENA295068727
Enamine
N-(4-aminocyclohexyl)acetamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.23
Numer MDL:
Iupac Name
N-(4-aminocyclohexyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H16N2O/c1-6(11)10-8-4-2-7(9)3-5-8/h7-8H,2-5,9H2,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
DGCIBJXJCNPBTN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64418
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64418
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)