Merck
ENA295068601
Enamine
N-[(piperidin-2-yl)methyl]benzamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.3
Numer MDL:
mp
100-101
Iupac Name
N-(2-piperidinylmethyl)benzamide
Inchi Code
1S/C13H18N2O/c16-13(11-6-2-1-3-7-11)15-10-12-8-4-5-9-14-12/h1-3,6-7,12,14H,4-5,8-10H2,(H,15,16)
Klucz InChI
CQDZPECTECONTE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64175
Melting Point
100-101
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64175
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)