Merck
ENA295068481
Enamine
4-sulfamoylbenzene-1-carbothioamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.28
Numer MDL:
mp
195-198
Iupac Name
4-(aminosulfonyl)benzenecarbothioamide
Inchi Code
1S/C7H8N2O2S2/c8-7(12)5-1-3-6(4-2-5)13(9,10)11/h1-4H,(H2,8,12)(H2,9,10,11)
Klucz InChI
HELROTSKXOWDJY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-63973
Melting Point
195-198
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-63973
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)