Merck
ENA295068436
Enamine
1-(2-methylbutanoyl)piperidine-3-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.28
Numer MDL:
Iupac Name
1-(2-methylbutanoyl)-3-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H19NO3/c1-3-8(2)10(13)12-6-4-5-9(7-12)11(14)15/h8-9H,3-7H2,1-2H3,(H,14,15)
Klucz InChI
BGYPWZQLAHUGGX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-63906
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-63906
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)