Merck
ENA295068190
Enamine
methyl 2-(3,4-dichlorophenyl)-2-(methylamino)acetate hydrochloride
Wybierz wielkość
100 MG
635,40 zł
250 MG
810,90 zł
500 MG
1366,65 zł
1 G
1869,75 zł
2.5 G
3472,65 zł
5 G
5028,75 zł
10 G
7362,90 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-64095-100MG
635,40 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
635,40 zł
250 MG
810,90 zł
500 MG
1366,65 zł
1 G
1869,75 zł
2.5 G
3472,65 zł
5 G
5028,75 zł
10 G
7362,90 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.57
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-64095-100MG
635,40 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
methyl (3,4-dichlorophenyl)(methylamino)acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11Cl2NO2.ClH/c1-13-9(10(14)15-2)6-3-4-7(11)8(12)5-6;/h3-5,9,13H,1-2H3;1H
Klucz InChI
QUQZEOMRZJNFQL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64095
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64095
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)