Merck
ENA292596588
Enamine
2-(4-sulfamoylphenoxy)acetic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.23
Numer MDL:
mp
194-196
Iupac Name
[4-(aminosulfonyl)phenoxy]acetic acid
Inchi Code
1S/C8H9NO5S/c9-15(12,13)7-3-1-6(2-4-7)14-5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)(H2,9,12,13)
Klucz InChI
IIILLPUTZFBNTB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59488
Melting Point
194-196
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59488
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)