Merck
ENA292596431
Enamine
[1-(2-methoxyphenyl)pyrrolidin-3-yl]methanamine
Wybierz wielkość
100 MG
658,80 zł
250 MG
846,00 zł
500 MG
1419,30 zł
1 G
1945,80 zł
2.5 G
3618,90 zł
5 G
5262,75 zł
10 G
7708,05 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-62089-100MG
658,80 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
658,80 zł
250 MG
846,00 zł
500 MG
1419,30 zł
1 G
1945,80 zł
2.5 G
3618,90 zł
5 G
5262,75 zł
10 G
7708,05 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.29
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-62089-100MG
658,80 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
[1-(2-methoxyphenyl)-3-pyrrolidinyl]methanamine
Inchi Code
1S/C12H18N2O/c1-15-12-5-3-2-4-11(12)14-7-6-10(8-13)9-14/h2-5,10H,6-9,13H2,1H3
Klucz InChI
CVGYDKVFXXSBNS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62089
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62089
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)