Merck
ENA292595999
Enamine
4-(2,3-dihydro-1H-indol-1-yl)benzene-1-carboximidamide hydrochloride
Wybierz wielkość
100 MG
933,75 zł
250 MG
1249,65 zł
500 MG
2173,95 zł
1 G
2823,30 zł
2.5 G
5344,65 zł
5 G
7801,65 zł
10 G
11 475,45 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-61771-100MG
933,75 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
933,75 zł
250 MG
1249,65 zł
500 MG
2173,95 zł
1 G
2823,30 zł
2.5 G
5344,65 zł
5 G
7801,65 zł
10 G
11 475,45 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
273.76
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-61771-100MG
933,75 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
4-(2,3-dihydro-1H-indol-1-yl)benzenecarboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H15N3.ClH/c16-15(17)12-5-7-13(8-6-12)18-10-9-11-3-1-2-4-14(11)18;/h1-8H,9-10H2,(H3,16,17);1H
Klucz InChI
ABINXTOECHWQJO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61771
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61771
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)