Merck
ENA282548424
Enamine
(4-bromo-3-methylphenyl)urea
Wybierz wielkość
100 MG
541,80 zł
250 MG
693,90 zł
500 MG
1115,10 zł
1 G
1548,00 zł
2.5 G
2840,85 zł
5 G
4110,30 zł
10 G
5994,00 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-61040-100MG
541,80 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
541,80 zł
250 MG
693,90 zł
500 MG
1115,10 zł
1 G
1548,00 zł
2.5 G
2840,85 zł
5 G
4110,30 zł
10 G
5994,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.08
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-61040-100MG
541,80 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
N-(4-bromo-3-methylphenyl)urea
Inchi Code
1S/C8H9BrN2O/c1-5-4-6(11-8(10)12)2-3-7(5)9/h2-4H,1H3,(H3,10,11,12)
Klucz InChI
CRGNBCADENCADB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61040
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61040
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)